Merck
489972
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
134.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[C@@H](CC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i4+1
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-GZPBOPPUSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
489972-100MG-PW:
489972-VAR:
489972-BULK:
489972-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)