Merck
489913
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-15N, L-Alanine-15N, N-t-Boc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(15NH-Boc)CO2H
CAS番号:
分子量:
190.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % 15N
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −23°, c = 2 in acetic acid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i9+1
InChI Key
QVHJQCGUWFKTSE-LBBOFACRSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)