Merck
489867
Sigma-Aldrich
L-Alanine-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
90.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H][C@@](C)(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-NSQKCYGPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
489867-500MG-PW:
489867-BULK:
489867-500MG:
489867-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Santosh Renuse et al.
EBioMedicine, 69, 103465-103465 (2021-07-07)
The COVID-19 pandemic caused by severe acute respiratory syndrome-coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has overwhelmed health systems worldwide and highlighted limitations of diagnostic testing. Several types of diagnostic tests including RT-PCR-based assays and antigen detection by lateral flow assays, each with their
資料
Sigma-Aldrich presents an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) allows real time magnetic resonance spectroscopy.
We present an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) that allows real-time magnetic resonance spectroscopy.