Merck
489751
Sigma-Aldrich
Imidazole-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H415N2
CAS番号:
分子量:
70.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
bp
256 °C (lit.)
mp
89-91 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
c1c[15nH]c[15n]1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)/i4+1,5+1
InChI Key
RAXXELZNTBOGNW-MQIHXRCWSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
489751-VAR:
489751-BULK:
489751-100MG-PW:
489751-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jan-Bernd Hövener et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(35), 11140-11162 (2018-02-28)
Magnetic resonance (MR) is one of the most versatile and useful physical effects used for human imaging, chemical analysis, and the elucidation of molecular structures. However, its full potential is rarely used, because only a small fraction of the nuclear