Merck
489662
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-2,2-d2
98 atom % D
別名:
Hexadecanoic-2,2-d2 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)13CD2CO2H
CAS番号:
分子量:
258.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
61-64 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i15D2
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-DOBBINOXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
489662-1G-PW:
489662-1G:
489662-BULK:
489662-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kristina Glenske et al.
Bone reports, 13, 100707-100707 (2020-09-12)
The long-term effects of palmitate (PA) on osteogenic differentiation capacity of human mesenchymal stromal cells (hMSCs) were investigated by cultivating the cells in osteogenic differentiation medium (O-w/o) and osteogenic medium containing PA (O-BSA-PA) for 21 days. Osteogenic medium containing BSA (O-BSA)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
489662-1G4061838054531