Merck
489557
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OH-2-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-2-13C,15N, Glycine-2-13C,15N, N-t-Boc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Boc-15NH13CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
177.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
86-89 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+2
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4+1,8+1
InChI Key
VRPJIFMKZZEXLR-ARERNSRJSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
489557-100MG:
489557-100MG-PW:
489557-BULK:
489557-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)