Merck
489239
Sigma-Aldrich
Ethane-d1
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2D
CAS番号:
分子量:
31.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
蒸気密度
1.05 (vs air)
蒸気圧
37.95 atm ( 21.1 °C)
同位体純度
98 atom % D
自己発火温度
881 °F
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D
InChI Key
OTMSDBZUPAUEDD-MICDWDOJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
おすすめ製品
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z512966 and Z512974 is recommended.
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-211.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-135.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
489239-1L:
489239-BULK:
489239-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)