Merck
489158
Sigma-Aldrich
トリエチル(シラン-d)
97 atom % D
別名:
重水素化トリエチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3SiD
CAS番号:
分子量:
117.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
97 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.4117 (lit.)
bp
107 °C (lit.)
密度
0.737 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H][Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3/i7D
InChI Key
AQRLNPVMDITEJU-WHRKIXHSSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
489158-100MG:
489158-BULK:
489158-500MG:
489158-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)