Merck
489093
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanine-3,3-d2
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CD2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
167.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
solid
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(C(N)C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i6D2
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-NCYHJHSESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
489093-500MG:
489093-500MG-PW:
489093-BULK:
489093-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Flavia Bianchi et al.
Insects, 11(11) (2020-11-22)
The production of phagostimulant and attractive volatile organic compounds (VOCs) by yeasts can be exploited to improve the efficacy of attract-and-kill formulations against the spotted wing drosophila (SWD). This study evaluated the persistence over one week of a yeast-based formulation