Merck
488550
Sigma-Aldrich
Chloromethane-d3
99.5 atom % D
別名:
Methyl-d3 chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3Cl
CAS番号:
分子量:
53.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
1.74 (vs air)
蒸気圧
3796 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
99.5 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
gas
自己発火温度
1169 °F
bp
−24.2 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3/i1D3
InChI Key
NEHMKBQYUWJMIP-FIBGUPNXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
真鍮製CGA 110/170バルブ付きレクチャ-ボトル
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
その他情報
We are in the process of phasing-out the CGA 110/170 valves in favor of CGA 110/180 valves. Some stock of cylinders with CGA 110/170 valves may still exist. Please use adapters Z147095-1EA (brass) or Z147125-1EA (stainless steel) to utilize with a CGA 180 regulator.
おすすめ製品
ステンレス鋼製コントロ-ルバルブZ146951またはZ187224
ピクトグラム
FlameGas cylinderHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT RE 2 Inhalation
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488550-1L:4548173161525
488550-1L-PW:
488550-VAR:
488550-BULK:
488550-1L-EU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)