Merck
488526
Sigma-Aldrich
Chloroacetic acid-2-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl13CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
95.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
密度
1.596 g/mL
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC(=O)[13CH2]Cl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1
InChI Key
FOCAUTSVDIKZOP-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
258.8 °F - closed cup
引火点(℃)
126 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488526-VAR:
488526-250MG-PW:
488526-250MG:4548173161501
488526-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)