Merck
488461
Sigma-Aldrich
Carbon-13C tetrabromide
99 atom % 13C
別名:
Tetrabromomethane-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CBr4
CAS番号:
分子量:
332.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
190 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
密度
3.43 g/mL
質量シフト
M+1
SMILES記法
Br[13C](Br)(Br)Br
InChI
1S/CBr4/c2-1(3,4)5/i1+1
InChI Key
HJUGFYREWKUQJT-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488461-500MG-PW:
488461-500MG:
488461-VAR:
488461-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)