About This Item
化学式:
Ca(15NO3)2
CAS番号:
分子量:
166.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352118
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
561 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[Ca++].[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1/i;2*1+1
InChI Key
ZCCIPPOKBCJFDN-IMSGLENWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488410-1G:
488410-BULK:
488410-1G-PW:
488410-VAR:
Izargi Vega-Mas et al.
Scientific reports, 9(1), 8925-8925 (2019-06-22)
Proper carbon (C) supply is essential for nitrogen (N) assimilation especially when plants are grown under ammonium (NH4+) nutrition. However, how C and N metabolic fluxes adapt to achieve so remains uncertain. In this work, roots of wheat (Triticum aestivum
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
488410-1G | 4061826751053 |