Merck
488348
Sigma-Aldrich
Butane-d10
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD2CD2CD3
CAS番号:
分子量:
68.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
2.11 (vs air)
蒸気圧
51.6 psi ( 37.7 °C)
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
自己発火温度
761 °F
bp
−0.5 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI Key
IJDNQMDRQITEOD-MWUKXHIBSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
真鍮CGA 110/180バルブ付レクチャーボトル
おすすめ製品
ステンレス鋼製コントロ-ルバルブZ146951またはZ187224
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488348-BULK:
488348-VAR:
488348-1L:
488348-1L-PW:
488348-1L-EU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)