Merck
269557
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol-2,2,3,3-d4
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2(CD2)2CH2OH
CAS番号:
分子量:
94.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.4452 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
密度
1.062 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(CO)C([2H])([2H])CO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2
InChI Key
WERYXYBDKMZEQL-LNLMKGTHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。