同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.586 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
密度
1.033 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[15NH2]c1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i7+1
InChI Key
PAYRUJLWNCNPSJ-CDYZYAPPSA-N
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488100-VAR:
488100-BULK:
488100-1G:4548173161389