Merck
487899
Sigma-Aldrich
Acrylic acid-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
別名:
2-Propenoic-1-13C acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CH13CO2H
CAS番号:
分子量:
73.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥99% (CP)
含みます
hydroquinone as stabilizer
不純物
≤5% water
屈折率
n20/D 1.4202 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
mp
13 °C (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[13C](=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)/i3+1
InChI Key
NIXOWILDQLNWCW-LBPDFUHNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
119.3 °F - closed cup
引火点(℃)
48.5 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
487899-VAR:
487899-250MG-PW:
487899-250MG:
487899-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)