Merck
487805
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-18O2
95 atom % 18O
別名:
Acetic acid-18O2 sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C18O2Na
CAS番号:
分子量:
86.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
95 atom % 18O
フォーム
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[Na+].CC([18O-])=[18O]
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i3+2,4+2;
InChI Key
VMHLLURERBWHNL-MZCPDTSISA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
487805-VAR:
487805-BULK:
487805-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)