Merck
487015
Sigma-Aldrich
Propene-2-13C
99 atom % 13C
別名:
Propylene-2-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313CH=CH2
CAS番号:
分子量:
43.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
1.48 (vs air)
蒸気圧
15.4 atm ( 37.7 °C)
同位体純度
99 atom % 13C
形状
gas
自己発火温度
860 °F
bp
−47.7 °C (lit.)
mp
−185 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H][13C](C)=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3/i3+1
InChI Key
QQONPFPTGQHPMA-LBPDFUHNSA-N
関連するカテゴリー
包装
Sure/Pacシリンダー、1/4"雄型NPTバルブ付き
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
おすすめ製品
真鍮製ホ-スアダプタ-Z146811または真鍮製ミニガスレギュレ-タ-Z513539の使用を推奨します。
法的情報
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-162.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-108 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
487015-VAR:
487015-BULK:
487015-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)