Merck
487007
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-d4)
98 atom % D
別名:
Deuterated polyethylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(-CD2CD2-)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
形状
solid
mp
130-145 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C(\[2H])[2H]
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
487007-BULK:
487007-5G:
487007-VAR:
487007-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3