Merck
486906
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-triphenylphosphonium bromide
95 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3P(C6H5)3Br
CAS番号:
分子量:
360.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
95 atom % D
品質水準
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
mp
233-235 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[Br-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
InChI Key
LSEFCHWGJNHZNT-NIIDSAIPSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
486906-10G:
486906-VAR:
486906-BULK:
486906-10G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)