Merck
486736
Sigma-Aldrich
Iodoethane-1,1-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
別名:
Ethyl-1,1-d2 iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CD2I
CAS番号:
分子量:
157.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
-108 °C (lit.)
密度
1.974 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C([2H])(C)I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2
InChI Key
HVTICUPFWKNHNG-CBTSVUPCSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
486736-5G-PW:
486736-5G:
486736-VAR:
486736-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)