Merck
486698
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OH-1-13C
99 atom % 13C
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-1-13C, Glycine-1-13C, N-t-Boc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Boc-NHCH213CO2H
CAS番号:
分子量:
176.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
86-89 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC[13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i5+1
InChI Key
VRPJIFMKZZEXLR-HOSYLAQJSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
486698-1G:
486698-VAR:
486698-1G-PW:
486698-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)