Merck
486604
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-2-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
DL-Mevalonic-2-13C lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H10O3
CAS番号:
分子量:
131.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC1(O)CCOC(=O)[13CH2]1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i4+1
InChI Key
JYVXNLLUYHCIIH-AZXPZELESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
486604-100MG:
486604-BULK:
486604-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Russell P Swift et al.
PLoS pathogens, 16(2), e1008316-e1008316 (2020-02-15)
Malaria parasites rely on a plastid organelle for survival during the blood stages of infection. However, the entire organelle is dispensable as long as the isoprenoid precursor, isopentenyl pyrophosphate (IPP), is supplemented in the culture medium. We engineered parasites to