Merck
486302
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromobutane-2,2,3,3-d4
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CD2CD2CH2Br
CAS番号:
分子量:
219.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.5186 (lit.)
bp
63-65 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
1.908 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(CBr)C([2H])([2H])CBr
InChI
1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2
InChI Key
ULTHEAFYOOPTTB-LNLMKGTHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
486302-5G:
486302-BULK:
486302-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)