Merck
434531
Sigma-Aldrich
アセトン-d6
99.9 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
別名:
重水素化アセトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3COCD3
CAS番号:
分子量:
64.12
Beilstein:
1702935
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
同位体純度
99.9 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
含みます
0.03 % (v/v) TMS
expl. lim.
13.2 %
包装
ampule of 1 mL, 10 g
glass bottle of 10 g, 25 g, 50 g
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0500% water
water
屈折率
n20/D 1.355 (lit.)
bp
55.5 °C (lit.)
mp
−93.8 °C (lit.)
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトン-d6は、0.03%(v / v)TMS(テトラメチルシラン)を含む重水素化NMR溶媒です。 NMRベースの研究と分析に役立ちます。その赤外線分析およびラマンスペクトル分析が実施されています。 アセトン-d6および メタン混合物の熱分解と光分解は温度の関数として調査されています。 本化合物は、水銀触媒下で重水をプロピン-d4と反応させることにより調製されることが報告されています 。
アプリケーション
アセトン-d6は、水中のアルデヒドやアセトンをヘッドスペース固相マイクロ抽出及びガスクロマトグラフィー-質量分析により検出する際に、内部標準物質として使用することができます。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
434531-25G:4548173149820
434531-VAR:
434531-10G:4548173149813
434531-5G:
434531-BULK:
434531-50X10G:
434531-50G:4548173149837
434531-10X1ML:4548173315973
434531-10G-GL:4548173320861
434531-10G-AMP:4548173333700
434531-10X10G:4548173265179
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vibrational spectra and assignment of acetone, ααα acetone-d3 and acetone-d6.
Dellepiane G and Overend J.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 22(4), 593-614 (1966)
Hyun-Ji Kim et al.
Journal of separation science, 34(6), 693-699 (2011-02-15)
We describe a simple and automatic method to determine nine aldehydes and acetone simultaneously in water. This method is based on derivatization with 2,2,2-trifluoroethylhydrazine (TFEH) and consecutive headspace-solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry. Acetone-d(6) was used as the internal standard.
The Pyrolysis and Photolysis of Acetone-d6 in the Presence of Methane.
McNesby JR and Gordon AS.
Journal of the American Chemical Society, 76(16), 4196-4198 (1954)
Neue Synthese von Aceton-d6.
Hunziker H, et al.
Helvetica Chimica Acta, 45(1), 59-62 (1962)
Anna K F Mårtensson et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(8), 3604-3613 (2014-11-20)
Linear and circular dichroism (LD and CD) spectroscopy as well as isothermal titration calorimetry (ITC) have been used to investigate the interaction of Ru(tpy)(py)dppz(2+) (tpy = 2,2':6',2''-terpyridyl; py = pyridine; dppz = dipyrido[3,2-a:2'3'-c]phenazine) with DNA, providing detailed information about the