Merck
486264
Sigma-Aldrich
Uracil-2-13C
99 atom % 13C
別名:
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-2-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC3H4N2O2
CAS番号:
分子量:
113.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
形状
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
O=C1N[13C](=O)NC=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i4+1
InChI Key
ISAKRJDGNUQOIC-AZXPZELESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2