Merck
486167
Sigma-Aldrich
Propionitrile-d5
99 atom % D
別名:
Pentadeuteriopropionitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2D5CN
CAS番号:
分子量:
60.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
97 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
密度
0.842 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3/i1D3,2D2
InChI Key
FVSKHRXBFJPNKK-ZBJDZAJPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6.00 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
486167-BULK:
486167-5G-PW:
486167-VAR:
486167-5G:4548173160481
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)