Merck
485977
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OH-(phenyl-d5)-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenyl-d5-alanine-2,3,3-d3, L-Phenyl-d5-alanine-2,3,3-d3, N-t-Boc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CD2CD(NH-t-Boc)CO2H
CAS番号:
分子量:
273.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
mp
85-87 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5D,6D,7D,8D,9D2,11D
InChI Key
ZYJPUMXJBDHSIF-ZAYSQZROSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
485977-VAR:
485977-BULK:
485977-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)