Merck
485233
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-α-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H413CHO
CAS番号:
分子量:
123.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
117-119 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H][13C](=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i5+1
InChI Key
RGHHSNMVTDWUBI-HOSYLAQJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
485233-100MG:
485233-BULK:
485233-100MG-PW:
485233-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)