Merck
483613
Sigma-Aldrich
ビス(トリメチルスタニル)アセチレン
別名:
1,2-エチンジイルビス[トリメチルスタンナン]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SnC≡CSn(CH3)3
CAS番号:
分子量:
351.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES記法
C[Sn](C)(C)C#C[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C2.6CH3.2Sn/c1-2;;;;;;;;/h;6*1H3;;
InChI Key
CDIFRACRLLNHOO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
483613-BULK:
483613-5G:4548173309026
483613-VAR:
483613-1G:4548173309019
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)