Merck
483370
Sigma-Aldrich
2,6-ビス(2-ピリジル)-4(1H)-ピリドン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11N3O
CAS番号:
分子量:
249.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
168-170 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1C=C(NC(=C1)c2ccccn2)c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3O/c19-11-9-14(12-5-1-3-7-16-12)18-15(10-11)13-6-2-4-8-17-13/h1-10H,(H,18,19)
InChI Key
HRORSVNZQWCZTD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,6-Bis(2-pyridyl)-4(1H)-pyridone can be used a heterocyclic building block to prepare 4′-substituted terpyridines by reacting with ω-substituted primary alcohols or nucleosides via Mitsunobu reaction. It is also used to prepare cyclotriphosphazene ligands with pendant terpyridine moieties.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
483370-VAR:
483370-1G:
483370-BULK:
483370-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Toward an iron (II) spin-crossover grafted phosphazene polymer
Davidson RJ, et al.
Inorganic Chemistry, 51(15), 8307-8316 (2012)