蒸気密度
3.65 (vs air)
品質水準
蒸気圧
100 mmHg ( 22.6 °C)
アッセイ
99.995% trace metals basis
bp
61-62 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
InChI Key
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- To activate polysaccharides for coupling with erythrocytes.
- As an oxidizing agent in the urine thaimine assay.
- In the preparation of 2-amino-5-(2′-thienyl)-1,3,4-oxadiazole.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
481432-25G-PW:
481432-BULK:
481432-25G:4548173158822
481432-500MG:4548173269092
481432-5G:4548173269108
481432-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)