Merck
481165
Sigma-Aldrich
プロピオン酸パラジウム(II)
≥99.9% trace metals basis
別名:
ジプロピオン酸パラジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5CO2)2Pd
CAS番号:
分子量:
252.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp
154-156 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(=O)O[Pd]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Pd/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
InChI Key
ZVSLRJWQDNRUDU-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
481165-VAR:
481165-5G:
481165-1G:
481165-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)