Merck
480959
Sigma-Aldrich
グリコールアミド
98%
別名:
2-ヒドロキシアセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CONH2
CAS番号:
分子量:
75.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
118-120 °C (lit.)
官能基
amide
hydroxyl
SMILES記法
NC(=O)CO
InChI
1S/C2H5NO2/c3-2(5)1-4/h4H,1H2,(H2,3,5)
InChI Key
TZGPACAKMCUCKX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリコールアミド(グリシンの異性体)は、グリコール酸エチルのアンモノリシスによって合成できます。グリコールアミドの配座解析が報告されています。水中の拡散係数および部分モル等温圧縮率が測定されています。熱力学的性質が調査されています。浸透係数と活性係数が得られました。
アプリケーション
グリコールアミドはグリコールアミドリン酸の調製に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
480959-VAR:
480959-5G:
480959-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
New facile synthesis of phosphoglycolohydroxamic acid and other phosphoglycolic acid derivatives.
Weber P, et al.
Tetrahedron Letters, 44(50), 9047-9049 (2003)
Yuji Sasaki et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 21(10), 1171-1175 (2005-11-08)
In order to evaluate the extraction property of new extractants, diglycolamide (DGA) compounds, we investigated the maximum extraction of di-, tri-, and tetravalent metal ions using nitric acid and n-dodecane. The limits of metal concentration (LOC) for Ca(II), Nd(III) and
J F Gilmer et al.
Chemico-biological interactions, 157-158, 317-319 (2005-11-04)
Butyrylcholinesterase [EC 3.1.1.8] present widely in mammalian tissue does not have a precisely defined biological function or known endogenous substrate. However, it plays an important role in the detoxification of certain xenobiotics and is an established vector for the systemic
Alan C Cheng et al.
Scientific reports, 8(1), 7570-7570 (2018-05-17)
Small molecules and antibodies each have advantages and limitations as therapeutics. Here, we present for the first time to our knowledge, the structure-guided design of "chemibodies" as small molecule-antibody hybrids that offer dual recognition of a single target by both
On the conformational equilibrium of glycolamide: A free jet millimetre-wave spectroscopy and computational study.
Maris A.
Physical Chemistry Chemical Physics, 6(10), 2611-2616 (2004)