Merck
480835
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-メチルアニソール
97%
別名:
3-ブロモ-4-メトキシトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH3)C6H3OCH3
CAS番号:
分子量:
201.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.565 (lit.)
bp
124-125 °C/20 mmHg (lit.)
mp
15.5 °C (lit.)
密度
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
COc1ccc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
InChI Key
DHPUIKWBNXTXOB-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Bromo-4-methylanisole can be prepared via bromination of 4-methylanisole using poly(4-vinylpyridinium bromochromate).
アプリケーション
2-Bromo-4-methylanisole may be used in the synthesis of:
  • 1,6-bis(2-hydroxy-5-methylphenyl)pyridine (H2mdppy)
  • 1,8-dimethoxy-4-methylanthra-quinone
  • ethyl 2-(2-methoxy-5-methylphenyl)-2-methyl-4-oxocyclopentanecarboxylate
It may be used as starting material in the multi-step synthesis of sesquiterpene (±)-herbertenolide.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
480835-BULK:
480835-10G:
480835-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Unambiguous synthesis and spectral characterization of 1,8-dihydroxy-4-methylanthraquinone.
Wang A, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 1, 80-84 (2002)
Poly (4-vinylpyridinium bromochromate): an efficient reagent for bromination of aromatic compounds.
Albadi J, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 144(2), 179-181 (2013)
Lipase-Promoted Access to Phenolic Herbertane-Type Sesquiterpenes: (+)-1, 14-Herbertenediol, (-)-a-Herbertenol, (-)-Herbertenediol and Their Enantiomers.
Acherar S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2004(24), 5092-5099 (2004)
Highly efficient white organic electroluminescence from a double-layer device based on a boron hydroxyphenylpyridine complex.
Liu Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 41(1), 182-184 (2002)
Total synthesis of (?)-herbertenolide by stereospecific formation of vicinal quaternary centers in a crystalline ketone.
Ng D, et al.
Organic Letters, 6(4), 645-647 (2004)