Merck
480592
Sigma-Aldrich
N-Butylethylenediamine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3NHCH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
116.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
密度
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCNCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
DFPGBRPWDZFIPP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
N-Butylethylenediamine is a chelating amine ligand.
アプリケーション
N-Butylethylenediamine may be used as a ligand in the synthesis of one dimensional copper-azido molecular tape, [Cu2(N-Buen)(N3)4]n where N-Buen = N-butylethylenediamine.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
480592-1G:
480592-VAR:
480592-5G:
480592-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel copper-azido magnetic molecular tapes: syntheses, structures, and magnetic properties.
Gu ZG, et al.
CrystEngComm, 13(21), 6415-6421 (2011)