Merck
479292
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-テトラヒドロ-2-フロ酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O3
CAS番号:
分子量:
116.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
光学活性
[α]23/D +4°, c = 1 in methanol
屈折率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
128-129 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ether
SMILES記法
OC(=O)[C@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m1/s1
InChI Key
UJJLJRQIPMGXEZ-SCSAIBSYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
479292-BULK:
479292-1G:
479292-5G:
479292-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)