Merck
712280
Sigma-Aldrich
(R)-テトラヒドロ-3-フロ酸
≥97.0%
別名:
(R)-テトラヒドロ-3-フランカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
1281202
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
≥97.0%
97.0-103.0% (T)
形状
liquid
光学純度
enantiomeric excess: ≥95.0%
官能基
carboxylic acid
ether
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CCOC1
InChI
1S/C5H8O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)/t4-/m1/s1
InChI Key
BOTREHHXSQGWTR-SCSAIBSYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
712280-500MG:
712280-BULK:
712280-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)