Merck
479160
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-ヒドロキシ-2-ピロリジノン
97%
別名:
(R)-β-ヒドロキシ-γ-ブチロラクタム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7NO2
CAS番号:
分子量:
101.10
Beilstein:
1524193
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]23/D +43°, c = 1 in ethanol
mp
156-159 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
O[C@H]1CNC(=O)C1
InChI
1S/C4H7NO2/c6-3-1-4(7)5-2-3/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m1/s1
InChI Key
IOGISYQVOGVIEU-GSVOUGTGSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
479160-1G:
479160-5G:
479160-VAR:
479160-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Di Silvestro et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 82(7), 758-760 (1993-07-01)
The phase diagram of (R)- and (S)-4-hydroxy-2-pyrrolidone presents a conglomerate in the racemic mixture. The enthalpy of melting extrapolated by the Schröder-van Laar-Le Chatelier equation [change in enthalpy (delta H) = 28410 J/mol; melting temperature (TA) = 429.9 K; solidus