Merck
47667
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pro-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
別名:
Fmoc-L-proline 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
品質水準
標識化の程度
0.4-0.8 mmol/g loading
Matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[X]C(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47667-5G-F:
47667-VAR-F:
47667-BULK-F:
47667-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)