Merck
476269
Sigma-Aldrich
4,4′-Sulfonylbis(2-methylphenol)
97%
別名:
3,3′-Dimethyl-4,4′-dihydroxydiphenyl sulfone, 4,4′-Sulfonylbis[2-methylphenol], Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)sulfone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2S[C6H3(CH3)OH]2
CAS番号:
分子量:
278.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
mp
273-276 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(ccc1O)S(=O)(=O)c2ccc(O)c(C)c2
InChI
1S/C14H14O4S/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)19(17,18)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8,15-16H,1-2H3
InChI Key
XTEGBRKTHOUETR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
476269-VAR:
476269-BULK:
476269-250G:
476269-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)