Merck
437913
Sigma-Aldrich
4,4′-(9-フルオレニリデン)ジアニリン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H20N2
CAS番号:
分子量:
348.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
237-239 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)C3(c2ccc(N)cc2)c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H20N2/c26-19-13-9-17(10-14-19)25(18-11-15-20(27)16-12-18)23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-16H,26-27H2
InChI Key
KIFDSGGWDIVQGN-UHFFFAOYSA-N
詳細
4,4′-(9-Fluorenylidene)dianiline is a diamine.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
437913-25G:
437913-BULK:
437913-5G:
437913-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gönül Yenilmez Çiftçi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(41), 14916-14926 (2013-09-03)
A first series of the 4,4'-(9-fluorenylidene)diphenol (), () and 4,4'-(9-fluorenylidene)dianiline (), () bridged cyclotriphosphazene derivatives (, ) were synthesized by nucleophilic SN2(P) and SN1(P) reactions, respectively. The structural investigations of the compounds were verified by elemental analyses, mass spectrometry, UV-vis
Synthesis and characterization of new sulfonated polyimides as proton-exchange membranes for fuel cells.
Ye X, et al.
Journal of Membrane Science, 279(1), 570-577 (2006)