アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
224-226 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C3(c2ccc(O)cc2)c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H18O2/c26-19-13-9-17(10-14-19)25(18-11-15-20(27)16-12-18)23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-16,26-27H
InChI Key
YWFPGFJLYRKYJZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
新規ポリ(アリ-レンエ-テルの合成に用いられます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
399981-VAR:
399981-5G:
399981-25G:
399981-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 29, 1045-1045 (1991)