Merck
472166
Sigma-Aldrich
4-フルオロベンゼンスルホニルイソシアナート
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4SO2NCO
CAS番号:
分子量:
201.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
bp
63 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
33-38 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C7H4FNO3S/c8-6-1-3-7(4-2-6)13(11,12)9-5-10/h1-4H
InChI Key
FHMRJRSOWRCSKA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
472166-VAR:
472166-500MG:
472166-2G:
472166-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 284-284 (2014)