アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
210-217 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
OB(O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H5BF2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
InChI Key
QWQBQRYFWNIDOC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
- 血管形成インヒビターであるホノキオール類縁体の合成
- ホモカップリング反応
- Suzuki-Miyauraクロスカップリング反応
- トリフルオロアセトフェノンのエナンチオ選択的ボラン還元
その他情報
無水物を含有します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
471925-VAR:
471925-BULK:
471925-5G:
471925-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック