Merck
468568
Sigma-Aldrich
ヘキシルリチウム 溶液
2.3 M in hexane
別名:
1-Hexyllithium, n-Hexyllithium, Hexane - lithium complex
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5Li
CAS番号:
分子量:
92.11
Beilstein:
3600261
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
2.3 M in hexane
bp
69 °C
密度
0.708 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li]CCCCCC
InChI
1S/C6H13.Li/c1-3-5-6-4-2;/h1,3-6H2,2H3;
InChI Key
RMKNFFPDYCVCDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキシルリチウム溶液は有機リチウム化合物で、有機合成において、強塩基、アルキル化剤およびリチウム化試薬として使用されます。
アプリケーション
ヘキシルリチウム溶液は、以下の用途でアルキル化剤として使用できます。
  • ニッケル触媒によるハロゲン化アリールとのクロスカップリング。
  • 銅触媒によるエナンチオ選択的アリルアルキル化。
アゼチジンのリチウム化のリチウム化剤としても使用できます。
包装
25 mL Sure/Sealボトルはシングルユースボトルとしてお使いになることをお勧めします。繰り返し穴を開けることにより製品の性能が低下する可能性があります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
15.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルリチウムを含有するもの
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
468568-4X25ML:4548173315638
468568-VAR:
468568-BULK:
468568-100ML:4548173155630
468568-PZ:
468568-1L:4548173155647
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jacqueline E Cloud et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(52), 14527-14532 (2014-11-05)
The synthesis of colloidal nanocrystals (NCs) of lithiated group 14 elements (Z=Si, Ge, and Sn) is reported, which are Li4.4 Si, Li3.75 Si, Li4.4 Ge, and Li4.4 Sn. Lix Z compounds are highly reactive and cannot be synthesized by existing methods.