Merck
467448
Sigma-Aldrich
トリエチルシラン
97%
別名:
NSC 93579, トリエチルケイ素 ヒドリド, トリエチルヒドロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3SiH
CAS番号:
分子量:
116.28
Beilstein:
1098278
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: reductant
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
密度
0.728 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC[SiH](CC)CC
InChI
1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
AQRLNPVMDITEJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
トリエチルシランは、次の用途で使用できます。
  • エノンおよびアレンの領域選択的還元的カップリングの還元剤として。
  • レドックス開始カチオン重合の試薬として。
  • 触媒的移行水素化、アルキルハロゲン化物および芳香族C-H結合のシリル化などの試薬として。
  • エンイン分子内環化の触媒として使用できるインジウムヒドリド(Cl2InH)を発生させる試薬として。
以下の用途に用いる触媒です。
  • 疼痛治療に用いる、NaV1.7のスピロオキシインドールブロッカーの合成
  • 酸化還元で開始されるカチオン性重合
  • シクロドデカノンオキシムのBeckmann転位
  • エノンとアレンとの位置選択的還元的カップリング
スチレンの触媒重合後の触媒再活性化
有機ケイ素化合物の引火点予測に関する研究
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
21.2 °F
引火点(℃)
-6 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
467448-PZ:
467448-25ML:
467448-BULK:
467448-100ML:
467448-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Triethylsilane- Indium (III) Chloride System as a Radical Reagent.
Hayashi N, et al.
Organic Letters, 6(26), 4981-4983 (2004)
Pd- C-induced catalytic transfer hydrogenation with triethylsilane.
Mandal PK and McMurray JS
The Journal of Organic Chemistry, 72(17), 6599-6601 (2007)
Iridium-catalyzed reduction of alkyl halides by triethylsilane.
Yang J and Brookhart M
Journal of the American Chemical Society, 129(42), 12656-12657 (2007)
Regioselective Nickel-Catalyzed Reductive Couplings of Enones and Allenes.
Li W, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 49(46), 8712-8716 (2010)
Redox-Initiated Cationic Polymerization: Reduction of Dialkylphenacylsulfonium Salts by Silanes.
Molleo M and Crivello JV
Macromolecules, 42(12), 3982-3991 (2009)