Merck
462675
Sigma-Aldrich
メタンスルホン酸スズ(II) 溶液
50 wt. % in H2O
別名:
第一スズ メタンスルホナート, 第一スズ メチルスルホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3SO3)2Sn
CAS番号:
分子量:
308.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: tin
reagent type: catalyst
品質水準
濃度
50 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.444
mp
−27 °C
密度
1.55 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[SnH2++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2CH4O3S.Sn/c2*1-5(2,3)4;/h2*1H3,(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
JALQQBGHJJURDQ-UHFFFAOYSA-L
その他情報
メタンスルホン酸を含有します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
462675-BULK:
462675-VAR:
462675-250ML:4548173941684
462675-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)