Merck
460214
Sigma-Aldrich
アジピン酸ジイソデシル
technical grade
別名:
DIDA (plasticizer)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H21O2C(CH2)4CO2C10H21
CAS番号:
分子量:
426.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
mp
27.4 °C (lit.)
溶解性
hexane, toluene, ethanol and acetone: soluble
water and propylene glycol: insoluble
密度
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCCCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C26H50O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-29-25(27)19-13-14-20-26(28)30-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h23-24H,5-22H2,1-4H3
InChI Key
YKGYQYOQRGPFTO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Diisodecyl adipate is an adipate-based plasticizer that can be used in the development of biodegradable films using thermoplastic starch and poly(lactic acid). It may be used in the preparation of cellulose triacetate based films for the fabrication of optical devices. Diisodecyl adipate may form a blend with PVC to form polymeric membranes on electrodes for electrochemical applications.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
awg
引火点(°F)
429.8 °F - closed cup
引火点(℃)
221 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
460214-100ML:
460214-VAR:
460214-250ML:
460214-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silver (I)-selective membrane electrodes based onmono-to quadridentate podands
Lee SS, et al.
Analyst, 123(2), 383-386 (1998)